Learn More
BRAND™ Pissettes en PEBD avec vanne de ventilation
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité:
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Methanol
Éthanol
Description
- Pour l’eau distillée et les solvants organiques uniquement
- Orifice de grand diamètre pour faciliter le remplissage
- L’étiquette indique le contenu et comprend des déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS)
- Fabriqué en PE-LD souple, supporte des températures jusqu’à 80°C
Spécification
Spécification
Capacité | 500 mL |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Matériau | LDPE |
Couleur de bouchon | Vert |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Wash Bottle |
Chemical Label | Methanol |
Type de bouchon | Stopper |