Learn More
Brand™ Pissettes en PEBD sans valve
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
-neutre-
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Description
- En PEBD souple de haute qualité
- Col large.
- Pissettes de haute qualité avec cône d’étanchéité intégrés au bouchon.
- Orifice de grand diamètre pour faciliter le remplissage.
- Étiquette indiquant le contenu et déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS).
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Vert |
Bouche | Large |
Type de produit | Pissette |
Chemical Label | Méthanol |
Type de bouchon | Cône d’étanchéité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Pissettes en PEBD sans valve >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu