Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13418438
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8
Formule moléculaire La2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00011071
Spécification
Point d’ébullition 4200.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxide
Point de fusion 2315.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Masse, cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.94% min. (La2O3) TREO base
Formule linéaire La2O3
Merck Index 15,5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 325.82
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Perte par calcination 2.0 % max. (1000°C)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) oxide