Learn More
Chlorure de lanthane(III), hydraté, 64,5-70 % de LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lanthanum chloride, hydrated |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux adhérents |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | LaCl3·xH2O |
Merck Index | 10,5193 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 245.27 |
Pourcentage de pureté | 64.5 to 70% LaCl3 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lanthanum chloride, hydrated
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.