Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium et de lanthane, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, 100 orientation, Thermo Scientific Chemicals
100 Orientation
169.00€ - 693.00€
Identifiants chimiques
CAS 12003-65-5
Formule moléculaire LaAlO3
Numéro MDL MFCD00144550
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038495.KT
1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038495.KU
5 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12003-65-5
LaAlO3
MFCD00144550
Spécification
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
12003-65-5
Plaque
MFCD00144550
Polished Two Sides
Brun-jaune
LaAlO3
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante