Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire pour femmes
Click to view available options
Dimensions:
16
Description
- Deux poches basses et poche au niveau de la poitrine
- Manchette à goujon
- Fermeture à l’avant par boutons-pression, dissimulée
- Polycoton
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | 16 |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Tige dissimulée fixée à l’avant |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |