Learn More
Brady™ Étiquettes LABXPERT™ FreezerBondz
Pour imprimantes Brady TLS 2200 et PC Link
Marque: Brady™ 060909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistent aux applications impliquant de l’azote liquide jusqu’à -196°C (-321°F), au stockage au congélateur jusqu’à -80°C (-112°F) et à l’autoclavage jusqu’à +121°C (+250°F)
- Blanc mat avec adhésif acrylique permanent
- Adhérence aux surfaces congelées ou dépolies sans que vous ayez à gratter ou sécher le flacon avant de placer l’étiquette
- Conviennent aux surfaces en verre et en polypropylène
Pour être sûr que l’étiquette reste fixée lors du stockage du flacon, l’étiquette doit s’enrouler autour du flacon et ses extrémités doivent se chevaucher légèrement.
Spécification
RoHS 2002/618/CE, MCV RoHS 2002895/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Pour l’identification en laboratoire de matériel tel que les flacons, tubes de centrifugation, tubes à essai, pailles et lames | |
225/Bte | |
-196°C à +130°C | |
0,6 in | |
1,8 in |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Imprimante LabXpert™ | |
Rectangle | |
0,053 mm | |
15,24 mm | |
4,57 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction