Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Manifold de laboratoire de 3/8 po, bouchon d’extrémité du raccord cannelé
Accessoire de sortie pour tubulure de rechange pour manifold de microbiologie.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4967
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Manifold de laboratoire | |
Stérile |