Description
À utiliser avec des supports télescopiques soutenant les armoires de biosécurité Purifier Logic et les stations PuriCare Procedure (avant 2014).L’étagère de soutien fournit une surface de travail de 8.0 x 20.0 po (20 x 51 cm) destinée aux équipements distants, comme une pompe d’aspirateur à proximité de l’armoire de biosécurité. L’étagère en acier revêtu de poudre se monte sur le cadre tubulaire gauche du support. Comprend une étagère en acier revêtu de poudre et des fixations. À ne pas utiliser avec le support pour élévation hydraulique SoLo. Installation requise.Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Étagères : support télescopique