Description
Ces supports sont équipés d’un système intégré d’élévation hydraulique de sorte que la hauteur peut être ajustée à tout moment. Ils vous permettent de positionner le support ainsi que l’enceinte de sécurité ou la hotte soutenue pour recevoir des individus de tailles variées et des utilisateurs en fauteuil roulant, pour transporter des équipements via les portes d’accès et faciliter l’accès du service.• Prise en charge des enceintes de sécurité de classe I Purifier, des enceintes filtrées HEPA Purifier, des hottes verticales Purifier, des enceintes filtrées PCR Purifier, des enceintes de pesée XPert, des enceintes XPert Nano et des systèmes de répartition filtrés XPert et RXPert.• Supportent des charges jusqu’à 1000 livres.• Conformes à la loi ADA.• Structure tubulaire en acier avec revêtement en poudre durable de 1.75 po avec des supports de barre transversale arrière. La sous-structure mesure 2.0 x 3.0 po.• La hauteur peut être réglée en continu de 25.5 po à 33.5 po.• Incluent quatre pieds moulés sous pression avec revêtement en poudre, équipés de niveleurs.• Incluent une manivelle à l’avant. Lorsque vous tournez la manivelle dans le sens horaire, le support se soulève. Lorsque vous la tournez dans le sens antihoraire, le support s’abaisse. La poignée peut être désengagée et repliée lorsqu’elle n’est pas utilisée.1Use only with flat work surface.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Supports pour élévation hydraulique manuelle