Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacon Lyph-Lock™
Adaptateurs pour flacon : Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux ports de vannes sur les chambres de séchage ou les collecteurs
Marque: Labconco™ 7568600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté, avec courbure à 90°
Spécification
Adaptateur pour flacon | |
Port de 24/40 à 0,75 po | |
Flacons Lyph-Lock | |
0,5 lb |
Verre borosilicaté | |
Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux orifices de passage sur les chambres de séchage ou les collecteurs | |
Courbure de 90deg; | |
0,2 kg |