Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Facile à manipuler et rapide à charger
Marque: Labconco™ 7540200
Requires : Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs.–les flacons de 40 et 80 ml doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.5 po (1.3 cm) ; Les flacons plus grands doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.75 po (1.9 cm).
Description
Facile à manipuler et rapide à charger
- Verre borosilicaté plat
- Les bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurent une étanchéité fiable sous vide
- Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
- Pas de petites pièces qui s’égarent facilement
- Ouvertures larges
- Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
- Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
Spécification
1,33 in | |
80 ml | |
Compatible avec toutes les grandes marques d’équipement de lyophilisation | |
11,5 cm | |
Large | |
0,7 kg |
1,27 cm | |
Verre borosilicaté | |
4,5 in | |
1,5 lb | |
34 mm |