Learn More
L-homosérine, 97 %, ACROS Organics™
108.50€
Identifiants chimiques
CAS 672-15-1
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063090
Clé InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
CID PubChem 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-acide-hydroxybutanoïque
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10144640
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
204770010
1 g Flacon en verre N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • L-Homoserine
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
L-homosérine, 97 %, ACROS Organics™