Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation Komet
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Marque: Thermo Scientific™ 50087909
Description
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Amélioration considérable des performances d'agitation et de l'adaptabilité aux diverses applications
Caractéristiques :- Noyau magnétique à haute énergie Samarium-Cobalt (SmCo)
- Agitation exceptionnelle en cas de vitesse élevée ou de milieu visqueux
- Revêtement uniforme au PTFE pour éviter tout dépôt de résidus
- Stériliser à la vapeur à 249,8 °F (121 °C)
- Les barreaux d'agitation longue durée sont également circulaires mais sont dotés d'un anneau de protection anti-usure
Informations de commande :
- Existent en plusieurs tailles
Spécification
Komet 50 | |
PTFE | |
50 mm | |
Boîte de 1 | |
Barreau d’agitation |
Contrôleur d’agitateur | |
21 mm | |
PTFE | |
Rond |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.