Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation Komet
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 50087924
Code produit. 10038740
  • 76.08€ / 5 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Amélioration considérable des performances d'agitation et de l'adaptabilité aux diverses applications
Caractéristiques :
  • Noyau magnétique à haute énergie Samarium-Cobalt (SmCo)
  • Agitation exceptionnelle en cas de vitesse élevée ou de milieu visqueux
  • Revêtement uniforme au PTFE pour éviter tout dépôt de résidus
  • Stériliser à la vapeur à 249,8 °F (121 °C)
  • Les barreaux d'agitation longue durée sont également circulaires mais sont dotés d'un anneau de protection anti-usure
Informations de commande :
  • Existent en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Komet 15
PTFE
15 mm
1 de chaque
Barreau d’agitation
Contrôleur d’agitateur
9 mm
PTFE
Rond
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.