Description
- Protection EPI catégorie 3
- Pour une protection accrue contre les éclaboussures chimiques de plusieurs produits chimiques.
- Offre une sensibilité tactile exceptionnelle et des extrémités de doigts texturées pour améliorer l’adhérence et la manipulation des petits objets
- Le NQA 0,65 pour les petits trous garantit la qualité du procédé de production, la réduction des déchets et une meilleure protection
- Accréditée de façon indépendante
- Adaptés à la manipulation des denrées alimentaires
- Manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile
- Sans latex
- Sans poudre, minimise les effets allergisants des poudres sur la peau
- Ambidextres
- Boîte distributrice portative pour une mobilité et un accès faciles
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants en nitrile KLEENGUARD™ G20