Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ : capacité de 5 ml
Verre borosilicaté
157.00€ - 201.00€
Spécification
Certifications/Conformité USP, ASTM E 438
Capacité (métrique) 5 mL
Jetable Oui
Matériau Verre borosilicaté
Forme Conique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11853093
Afficher les documents
DWK Life Sciences
73790-5
Bouchon à clipser (non inclus)
157.00€
125 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11863113
Voir les accessoires Afficher les documents
DWK Life Sciences
73785-5
Bouchon à vis (non inclus)
201.00€
125 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
Description
Verre borosilicaté
  • Capacité : 5 ml
  • D.E. x L : 13 x 110 mm
Spécification
Spécification
USP, ASTM E 438
Oui
Conique
Conique
13 mm
2980 x g
5 mL
Verre borosilicaté
110 mm
Bouchon à clipser (non inclus)
Tube à centrifuger