Learn More
DWK Life Sciences Appareil Soxhlet Kimble™ KIMAX™ avec condenseur Allihn, unité complète
Conçue à partir de la norme Fed. aux NNN-F-240
687.00€
Spécification
Type de produit | Ensemble d’appareils d’extraction |
---|---|
Comprend | Condenseur Allihn, tube d’extraction soxhlet |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Dessus de joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) du tube | Dessus de joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15304407
|
DWK Life Sciences
24005-50 |
16,9 oz. | 28,34 in | 1,96 in | 55/50 |
687.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Le kit complet comprend un condenseur Allihn série 09-55110, un tube d’extraction Soxhlet série 09553 avec joint conique standard de 24/40 au fond et un flacon série 09552
- Tous les éléments sont connectés par des joints rodés interchangeables
- Les raccords de flexible sur le condenseur acceptent les tubulures flexibles de 0,31 po (8 mm) de D.I.
Spécification
Ensemble d’appareils d’extraction | |
Condenseur Allihn, tube d’extraction soxhlet |