Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : Ouvertures serties
En verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 511232CLA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dia. ext. x Longueur : 12 x 32 mm
- Finition : À sertir
Informations sur la commande
100 flacons / sachet, 20 sachets / boîte Bouchons non inclus.
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Applications de chromatographie | |
Large | |
À sertir, grande ouverture | |
100/boîte |
12 mm | |
2.0 ml | |
1,25 in | |
100 | |
32 mm |