Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes en tissu WypAll™ X90
Chiffons réutilisables idéaux pour les tâches d’entretien et de nettoyage difficiles. Les lingettes en tissu Kimberly-Clark™ Professional WYPALL™ X90 sont robustes, durables, très absorbantes et résistantes aux solvants.
131.45€ - 237.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes WypAll X90 |
---|---|
Matériau | Non tissé Polyproylène Cellulose |
À utiliser avec (application) | Idéales pour l’essuyage intense, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de rognures de métal |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12645566
|
Kimberly-Clark™
12891 |
Blanc | 42,67 x 28,19 cm (16,8 x 11,1 po.) |
131.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12625606
|
Kimberly-Clark™
12889 |
Bleu | 13,4 x 11,1 po (34 x 28,19 cm) |
237.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Libère 90 % du solvant absorbé, réduisant ainsi vos dépenses de solvant
- Réduit les déchets de produits jusqu’à 35 %, ce qui vous aide à gérer les dépenses et le gaspillage
- La technologie avancée Hydroknit™ garantit que chaque lingette est solide, durable, très absorbante et résistante aux solvants
- Portatif et idéal pour les petits espaces de travail
- Conçu pour les procédés de fabrication difficiles où le faible peluchage et la haute absorbance sont essentiels
- Conçu pour des tâches d’entretien et de nettoyage difficiles dans la fabrication industrielle
- Conçu pour vous aider à améliorer la productivité et l’efficacité tout en réduisant les déchets
Spécification
Lingettes WypAll X90 | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Idéales pour l’essuyage intense, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de rognures de métal |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes en tissu WypAll™ X90