Description
- Conçus pour les tâches où la résistance, la préhension et la dextérité sont impératives
- Les gants de protection sont dotés d’une préhension lors de la manipulation d’huiles et de graisses industrielles pour des tâches générales
- Maintenez un haut degré de résistance à l’abrasion (EN 388) même après 5 cycles de lavage
- Productivité 25 % supérieure à celle des gants en cuir aux capacités similaires
- Les gants en nylon et en tricot sans couture à l’arrière de la main sont respirables pour un ajustement confortable
- Sans silicone
Compliance
Conforme aux normes ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388-4131, EN 420.
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 388 |
Zone enduite | Paume, doigts |
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Finition externe | Partiellement texturé |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Type de produit | Gants sans coutures |
Dimensions | XL |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants de forme anatomique KleenGuard™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu