Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme basse KIMAX™ Colorware™, rouges
Béchers en verre Kimax-33 avec graduations et pastille de marquage de couleurs vives
81.45€ - 117.30€
Spécification
Couleur | Raging Red |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Type d’étiquette | Marquage à finition mate |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11787893
|
DWK Life Sciences
14000R50 |
50 mL | N/A | ||||||
11727903
|
DWK Life Sciences
14000R100 |
100 mL | N/A | ||||||
11777913
|
DWK Life Sciences
14000R150 |
150 mL | N/A | ||||||
11717923
|
DWK Life Sciences
14000R250 |
250 mL | N/A | ||||||
11757933
|
DWK Life Sciences
14000R400 |
400 mL | N/A | ||||||
11727943
|
DWK Life Sciences
14000R1000 |
1000 mL | N/A | ||||||
Description
- Avec bec verseur
- La pastille de marquage à finition mate peut être marquée avec un crayon ordinaire
- Les couleurs facilitent la lecture de l’échelle graduée
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
Raging Red | |
For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination | |
Bécher | |
ASTM E960, Type I |
Borosilicate Glass | |
Marquage à finition mate | |
Oui | |
Dual Scale |