Learn More
HUBER Bain chauffant réfrigéré K12
Contrôle la température des objets directement dans le bain thermostatique.
Marque:  HUBER 2009.0032.00
Code produit. 10677143
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bain réfrigéré K12 avec réfrigérant naturel
  • Plage de températures : -20°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,2kW
  • Alimentation : 220 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Spécification
20°C à 0,25 kW, 0°C à 0,2°CkW, à 10°C à 0,12°CkW, à 20°C (à 0,05 kW)
K12
350 mm
25 kg
50/60 Hz
de -20°C à +200°C
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
263 mm
220/240 V
Nom du produit
HUBER Bain chauffant réfrigéré K12 > Hauteur extérieure : 226 mm