Learn More
Justrite™ Palettes basses EcoPolyBlend™
Pour les opérations de pompage ou les activités de collecte des déchets
Marque: Justrite™ 28672
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme, carter large et grand encombrement ; prend en charge les tambours, les seaux et bien plus encore
- Les grilles peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage du carter
- Composé à 100 % de polyéthylène recyclé
- Hauteur de travail ergonomique confortable très basse : 9 po (22,9 cm)
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spécification
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
65 gal. | |
Polyéthylène | |
Opérations de pompage ou activités de collecte des déchets | |
2500 lb | |
55 in | |
9 po | |
45 in | |
68 lb |
Noir | |
254 L | |
Plateforme de retenue | |
2 tambours | |
1134 kg | |
139,7 cm | |
22,9 cm | |
114,3 cm | |
31 kg |