Learn More
Justrite™ Système de gestion des tambours EcoPolyBlend™
Doté d’une conception empilable, pour un meilleur gain de place
Marque:  Justrite™ 28667
Code produit. 12746065
Description
Description
La construction à 100 % de polyéthylène moulé offre une résistance chimique maximale, empêchant la corrosion, la détérioration et les fuites
  • Peut stocker jusqu’à quatre tambours de 110 et/ou 200 L (30 et/ou 55 gal)
  • Stocke les tambours de classe 1B ou 1C : produits inflammables et combustibles ou liquides non dangereux
  • Comprend trois parties : un module de base, un module d’empilement et une étagère de distribution
  • Les canaux de verrouillage moulés des tambours les maintiennent en place
Module de base
  • Peut accueillir deux tambours avec une capacité de charge totale de 1388 kg (3060 lb)
  • Se déplace facilement avec un élévateur à fourches vide
  • Le carter de retenue à vue ouverte de 250 L (66 gal) facilite le repérage des déversements pour un nettoyage rapide
Module d’empilement
  • Peut accueillir deux tambours supplémentaires pour doubler la capacité du système, pour une charge de 680 kg (1500 lb)
  • Lors du stockage de tambours de 110 et 200 L (30 et 55 gal), les petits tambours doivent être placés sur le dessus du module d’empilement
Étagère de distribution
  • S’installe en toute sécurité sur le module d’empilement pour une distribution pratique à partir du niveau supérieur
  • Capacité de charge de 27 kg (60 lb)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Spécification
Spécification
SPCC, EPA, NFPA, OSHA
66 gal.
Polyéthylène
Stockage efficace, contrôle positif des déversements et distribution des liquides
Puits de distribution
1388 kg
124,46 cm
66 cm
149,8 cm
2,5 cm
0,45 kg
Noir
249,8 L
Module de base pour la gestion des tambours
2 tambours
3060 lb
49 in
26 in
59 in
1 in
1 lb