Learn More
Étalon de conductivité Jenway™
Code produit. 11400509
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conductivité:
12.88 mS
84 μS
Détermine la conductivité électrique d’un échantillon avec les étalons de conductivité Jenway™ Bibby Scientific™ pour des étalonnages stables et fiables.
  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL
  • Pour une utilisation avec des instruments de mesure de conductivité Jenway ™ et des TDS-mètres.
  • Choisissez les étalons 12,88 m/S ou 84 μ/S en fonction de vos besoins spécifiques
  • Disponibles en quantités de 500 ml
Identifiants chimiques
Quantité 500 ml
Spécification
Conductivité 84 μS