Learn More
Micronova™ Housse Isolator Tool™
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT. Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Marque: Micronova™ ITC6-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT.Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
- S’insère dans les espaces restreints et les dispositifs de raccordement grâce à sa longue portée
- Les housses en polyester à deux brins s’attachent à l’outil Isolator avec l’adaptateur
Spécification
22.9 x 5.1 cm (9 x 2 in.) | |
White | |
Non | |
Autoclavable | |
2 in. | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. | |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam, Elastic Band |
Tête de serpillère à franges ; non stérile | |
9 in. | |
22.9 cm | |
5.1 cm | |
Chemicals | |
50/Cs. | |
Cleaning and Sanitization of BSC, Hoods, Isolators, and Other Equipment. |