Learn More
Ismatec™ Pompes numériques Miniflex Reglo
Pompes polyvalentes avec interface tactile intuitive pour une distribution précise des liquides à faible débit.
3475.00€ - 4110.00€
Spécification
Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile |
Classification du boîtier | IP 31 |
Pression maximale | Dépendant de la tubulure |
Motor Speed | 0,1 à 350 tr/min |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16426649
|
Ismatec™
78018-40 |
0,004°à 365 ml/min. |
4110.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16436649
|
Ismatec™
78018-42 |
0,004°à 190 ml/min. |
3475.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les pompes de paillasse compactes optimisent la facilité d’utilisation, la précision et la fiabilité
- Écran tactile TFT/RVB capacitif 5 po. (12,7 cm) pour une résolution précise et un grand angle de visualisation
- Contrôle opérationnel flexible via écran, MasterflexLive™ ou télécommande analogique
- Modes d’exécution continue, de distribution de volume et de distribution de temps -- contrôle par lots et durée d’intervalle/arrêt en modes Volume et Temps
- L’anti-goutte et amortissement de la vitesse disponibles en mode de distribution de volume– garantissent la précision et minimisent la perte d’échantillons
- La tête de pompe Miniflex accepte une tubulure continue pour des voies de liquide propres et ininterrompues
Spécification
Numérique à vitesse variable | |
IP 31 | |
0,1 à 350 tr/min | |
Ethernet RJ45 ; USB ; 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage via DB-25 | |
Plastique ABS et aluminium | |
90 à 260 VCA |
Écran tactile | |
Dépendant de la tubulure | |
Oui | |
Entraînement de la pompe, tête de pompe et adaptateur secteur avec cordon d’alimentation de 6 pieds (1,8 m) | |
22,9 x 14,7 x 15,7 cm | |
90/260 VCA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ismatec™ Pompes numériques Miniflex Reglo