Learn More
Micronova™ Rubans en vinyle traités par irradiation pour salle blanche CR100IR™
Utilisé pour la préparation des supports, la création de lots, le codage couleur et l’emballage
Marque:  Micronova™ CR10034TRIRS
Code produit. 15388690
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisé pour la préparation des supports, la création de lots, le codage couleur et l’emballage
Le ruban pour salle blanche en vinyle irradié Micronova est conçu pour limiter le nombre de particules et de biocharges dans les applications de traitement critiques et aseptiques. Ce ruban extrêmement pratique est idéal pour sceller les surfaces incurvées et irrégulières et l’adhésif en caoutchouc synthétique se décolle proprement des cartouches de substrats et de la plupart des surfaces de travail en salle blanche.
  • Ruban en vinyle irradié, ultra-traité, sensible à la pression
  • Faibles quantités de particules et de biocharges
  • Adhésif en caoutchouc synthétique, assurant un décollage propre de la plupart des surfaces
  • Extrêmement pratique pour fermer et étanchéifier des surfaces incurvées ou irrégulières
  • Idéal pour la mise en lots, le codage couleur, l’emballage, etc. dans les zones aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en transparent, blanc et bleu clair
  • Disponible en largeurs de 1/2, 3/4, 1 et 2 pouces (1,27, 1,9, 2,54 et 5,08 cm)
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd.)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Caoutchouc
Transparent
Tape
Rouleau pour salle blanche
Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques
16°C à 27°C
36 yd
1.75 in.
ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Vinyl
Matte
Plastique, Vinyle
Sterile
60°F à 80°F
33 m x 19 mm (36 yd x 0,75 po)
33 m
19 mm