Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Couleur | Bleu à vert |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Formule linéaire | FeSO4·7H2O |
Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
Nom IUPAC | λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate |
Poids de la formule | 278.01 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu