Learn More
Poudre d’iridium, mailles -60, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iridium powder |
Couleur | Gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Pourcentage de pureté | 99.95% |