Learn More
Iodure d’iridium(IV), Premion™, 99,95 % (base métallique), Ir 27,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324028
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-45-6
Formule moléculaire I4Ir
Poids moléculaire (g/mol) 699.84
Numéro MDL MFCD00049960
Clé InChI UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
CID PubChem 25113453
Nom IUPAC tétraiodoiridium
SMILES [I].[I].[I].[I].[Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) iodide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Poids de la formule 699.82
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 27.0% min.