missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cargille™ Huile d’immersion

Marque:  Cargille™ 16482 / 1/4OZ

Encompass_Preferred

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11736444

  • 12.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Huile à immersion
• Indice réfraction à 23°C: 1,5150
• Faible fluorescence, absence totale de PCB
• Conforme FDA
• Huile type A Viscosité 150 cSt, recommandée quand la distance objectif - lamelle est très réduite
• Huile type B Viscosité 1250 cSt, usage général
• Huile type C Viscosité 21 000 cSt, pour microscope inversé
• Huile
Spécification

Spécification

Immersion Oil Type A
1/boîte
7 ml
7mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • Cargille Immersion Oil Type A

Mention d'avertissement
  • Attention

Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2

Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Paraffins (petroleum), normal C5-20, Hydrogenated terphenyls, Butene, homopolymer (products derived

FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis