Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Opiates SPE Cartridges and Well Plates
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of opiate class compounds.
110.00€ - 373.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de stupéfiants |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Servo+ Opiate |
Code produit | Marque | Description | Poids du lit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Poids du lit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11342313
|
Thermo Scientific™
60110-501C |
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk | 30 mg | 1 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11352313
|
Thermo Scientific™
60110-501P |
96-well plate 5 mg 1 Pk | 5 mg | N/A | N/A | N/A | ||||||
11372313
|
Thermo Scientific™
60110-502P |
96-well plate 10 mg 1 Pk | 10 mg | N/A | N/A | N/A | ||||||
11382313
|
Thermo Scientific™
60110-503C |
60 mg/3 mL SPE Column 50 Pk | 60 mg | 3 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11302323
|
Thermo Scientific™
60110-504C |
200 mg/3 mL SPE Column 50 Pk | 200 mg | 3 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11312323
|
Thermo Scientific™
60110-505C |
500 mg/3 mL SPE Column 50 Pk | 500 mg | 3 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11322323
|
Thermo Scientific™
60110-506C |
500 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 500 mg | 6 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11332323
|
Thermo Scientific™
60110-507C |
100 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 100 mg | 6 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11342323
|
Thermo Scientific™
60110-508C |
60 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 60 mg | 6 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11352323
|
Thermo Scientific™
60110-509C |
150 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 150 mg | 6 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11362323
|
Thermo Scientific™
60110-510C |
200 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 200 mg | 6 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11372323
|
Thermo Scientific™
60110-511C |
1 g 25 mL SPE Column 20 Pk | 1 g | 25 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Opiates Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of opiate class compounds.
Colonnes et plaques HyperSep Servo et Servo+• L'HyperSep Servo+ et HyperSep servo de Thermo Scientific representent des solutions optimisées de SPE pour l'analyse des drogues illegales
• Les deux gammes de produits ont été conçues spécifiquement pour fournir une solution dès sa sortie de l'emballage pour la préparation d'echantillons de drogues illegales
• Les deux gammes de produits offrent des niveaux de reproductibilité et de propreté de l'extrait élevés pour faire face a la difficulté d'analyser les matrices d'echantillons biologiques lorsque la confiance absolue en vos résultats est
• Nécessaire
• L'HyperSep Servo+ donne l'avantage supplementaire d'une plus grande sélectivité, de capacités de chargement plus importantes et d'une robustesse améliorée
• Les gammes HyperSep Servo+ et HyperSep servo offrent des solutions optimisées pour différentes classes de composés
• Des procédures d'extraction optimisées ont été développées pour permettre des solutions prêtes à etre utilisees sans avoir besoin de développer une méthode et permettre d'avoir toute confiance en la technique d'extraction de l'echantillon
• Qui fournira l'extrait le plus propre possible
• Les informations qui suivent soulignent les courbes d'élution produites pour fournir des méthodes optimisées pour les différentes classes de drogues pour Servo+
• Servo+ Opiate
Spécification
Analyse de stupéfiants | |
HyperSep | |
HyperSep Servo+ Opiate |