Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
Marque: Fisherbrand™ 2541DBQ
Description
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Spécification
Hydrometer without Thermometer | |
0.002 sp.gr. | |
Control thermometer | |
Verre | |
1,200 à 1,420 |
±0.002 sp/gr | |
300 mm | |
Plastic sleeve | |
Measuring specific gravity | |
60°F |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.