Learn More
Tétrachloroaurate d’hydrogène(III) trihydraté, ACS, 99,99 % (à base de métaux), Au 49,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
163.82€ - 820.08€
Identifiants chimiques
CAS | 16961-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 338.77 |
Numéro MDL | MFCD00149904 |
Clé InChI | CQVDKGFMVXRRAI-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Chloroauric acid |
Nom IUPAC | tetrachlorogold |
SMILES | Cl[Au](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036400.03 |
1 g |
163.82€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036400.06 |
5 g |
820.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16961-25-4 | |
338.77 | |
CQVDKGFMVXRRAI-UHFFFAOYSA-J | |
tetrachlorogold |
AuCl4 | |
MFCD00149904 | |
Chloroauric acid | |
Cl[Au](Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate | |
16961-25-4 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00149904 | |
Soluble in water. Insoluble in ether. | |
Cl[Au](Cl)(Cl)Cl | |
338.77 | |
Réactif ACS |
For analysis ACS | |
Cristalline | |
AuCl4 | |
Chloroauric acid | |
CQVDKGFMVXRRAI-UHFFFAOYSA-J | |
tetrachlorogold | |
393.83 (339.79 Anhydrous) | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-948-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5428000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid