Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Australie)
Le FBS irradié caractérisé est comparable au FBS de la plus haute qualité d’autres fournisseurs, à un prix cependant inférieur au FBS défini.
Marque:  Cytiva SH30084.03IH
Code produit. 12872926
Description
Description
  • Filtré par 3 filtres séquentiels de 0,1 μm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
AQIS
Australie
500 mL
Triple filtration séquentielle, 100 nm
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
HyClone™
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Sérum de veau fœtal
Stérile
Inactivé par la chaleur
Oui
Inspecté par l’USDA
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (Australie) > Inactivé par la chaleur ; 500 ml