Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), testé pour la tétracycline
Maximisez la croissance de la culture cellulaire. Le sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis) testé pour la tétracycline contient des niveaux de tétracycline indétectables et est conçu pour les chercheurs utilisant l’expression génétique régulée par la tétracycline dans les cellules mises en culture et filtré à l’aide de filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores.
Marque:  Cytiva SH30070.03T
Code produit. 10258562
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm (0,04 μm) de taille de pores
  • Un traitement dinactivation ou dirradiation ultérieur peut être réalisé sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
États-Unis
500 ml
Sequential-filtered, 40 nm
Néant
≤ 10 EU/ml
≤ 10 EU/ml
USDA Inspected
Certifié par l’EMEA
Sérum de veau fœtal (États-Unis), testé pour la tétracycline
Testé pour la tétracycline
Stérile
Défini, testé pour spécialités
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus