Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour mmP-9 humaine
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de l’MMP9 endogène
Marque: Proteintech™ KE00164-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît le MMP-9 humain
- MMP-9 (métallopeptidase matricielle 9, gélatinase B) fait partie de la famille des métalloprotéinases matricielles
- La famille MMP d’enzymes comprend des protéases de remodelage de matrice extracellulaire d’importance critique dont l’activité est impliquée dans l’embryogenèse normale, le remodelage tissulaire et des maladies (arthrite, cancer, parodontite, glomérulonéphrite, encéphalomyélite, athérosclérose et ulcération tissulaire)
- Les protéases représentent des cibles thérapeutiques et diagnostiques importantes pour le traitement et la détection des cancers humains.
- Produites par diverses cellules normales et transformées (neutrophiles, monocytes, macrophages, astrocytes, fibroblastes, ostéoclastes)
- Détruit le collagène (type IV) dans la membrane basale vasculaire à proximité des cellules tumorales qui envahissent les tissus environnants et contribuent à la métastase
- Les taux de circulation ont augmenté dans de nombreux troubles inflammatoires (athérosclérose, infection par le virus de l’hépatite C, cancer colorectal)
- La famille MMP d’enzymes comprend des protéases de remodelage de matrice extracellulaire d’importance critique dont l’activité est impliquée dans l’embryogenèse normale, le remodelage tissulaire et des maladies (arthrite, cancer, parodontite, glomérulonéphrite, encéphalomyélite, athérosclérose et ulcération tissulaire)
Procédé :
- Anticorps spécifiques à l’MMP-9 pré-enduits sur des micropuits
- Protéine MMP-9 dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à MMP-9 humaine est ajouté pour détecter la protéine MMP-9 humaine capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
BC006093 | |
10 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
62,5 à 4 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
4318 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P14780 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Mouse Erythropoietin ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Proteintech™ Kit ELISA pour mmP-9 humaine > Kit ELISA pour MMP-9 humaine
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu