Learn More
Human IgG Isotype Control, Invitrogen™
Human Isotype Control
Marque:  Invitrogen 027102
102.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10765313
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
The isotype of a primary antibody and the application it is being used in can result in background staining. Primary antibody background noise can be caused by binding to Fc receptors on target cells; by non-specific interactions with cellular proteins, carbohydrates, and lipids; or by cell autofluorescence. Isotype control antibodies can act as negative controls to help differentiate non-specific background signal from specific antibody signal because they have no relevant specificity to a target antigen. While isotype controls are most commonly used in flow cytometry, they are useful in other applications such as chromatin immunoprecipitation (ChIP), immunohistochemistry, and gel shifts. Isotype controls should match with the primary antibody species and isotype so that the level of specific staining by the primary antibody may be accurately determined. If using directly labeled primary antibodies, the isotype control works best if conjugated with the same label as the test antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Human IgG
5mg/mL
IgG
Gamma Immunoglobin
10 mg
Isotype Control (Primary)
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG
Flow Cytometry
Unconjugated
Human
Purified
RUO
None
Liquid
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAB403183 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number
Nom du produit
Human IgG Isotype Control, Invitrogen™ > 10mg; Unconjugated