Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’ICOS (CD278) humain
ELISA
Marque:  Invitrogen™ EHICOS
Code produit. 15465013
  • 692.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Human ICOS (CD278) ELISA quantitates Hu ICOS in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ICOS. Principle of the method The Human ICOS solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine CD278 (ICOS) appartient à la famille des récepteurs de surface cellulaire CD28 et CTLA-4 et s’exprime fortement dans les cellules T activées. La protéine CD278 est essentielle à la fois pour assurer une interaction efficace entre les cellules T et B et des réponses normales des anticorps aux antigènes dépendants des cellules T. La protéine CD278 améliore toutes les réponses de base des cellules T à un antigène étranger, à savoir la prolifération, la sécrétion de lymphokines et la régulation ascendante des molécules qui induisent l’interaction entre les cellules. Cette protéine aide également efficacement à la sécrétion d’anticorps par les cellules B. Les maladies associées au dysfonctionnement de la protéine CD278 comprennent l’immunodéficience variable commune 1 et l’immunodéficience commune liée à l’ICOS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
Manuals
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA d’ICOS (CD278) humain > 96 dosages