Learn More
Honeywell™ Bouchon d’oreille avec cordon
109.00€ - 381.00€
Spécification
Type de produit Bouchon d’oreille avec cordon
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11817000
Afficher les documents
Honeywell™
1012522
Bleu Universal
257.00€
50 paires
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11801751
Afficher les documents
Honeywell™
1011282
Jaune, Bleu Standard
381.00€
50 paires
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12613433
Afficher les documents
Honeywell™
1005329
Bleu Standard
152.00€
10 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12603433
Afficher les documents
Honeywell™
1005328
Vert Universal
109.00€
10 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12693443
Afficher les documents
Honeywell™
1028457
Orange Standard
158.00€
50 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
Description
Bouchon Fusion™ SNR 28dB
• Atténuation supérieure
• design triple anneaux minces et flexibles
• Elevés
• Emballage individuel
• Insertion simplifiée grâce au design plat de la tige
• Pour usage permanent ou intermittent à des niveaux sonores
• Champ d'application préconisé 90 à 105dB.
Spécification
Spécification
Bouchon d’oreille avec cordon
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Bouchon d’oreille avec cordon