Learn More
Hoefer™ Mini-unité d’électrophorèse sous-marine HE 33
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
Marque: Hoefer™ HE33-8-1.5
Includes: Chambre pour tampon, couvercle avec câbles, plateau de migration pour gel transparent UV, plateau de coulage de gel, 4 joints mousse, niveau à bulle. Le système complet (03-500-130) comprend également un peigne 8 puits de 1,5 mm d’épaisseur et un peigne arrière.
Description
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
- La base moulée transparente fait office de dissipateur de chaleur—il suffit de remplir la base avec du liquide de refroidissement et de sceller
- Le refroidissement de l’unité avant un cycle permet d’appliquer des tensions plus élevées sans générer de distorsions de bande ni endommager le gel ou l’unité
- Aucun enregistrement requis pour le coulage
- Verrouillage de sécurité électrique dans le couvercle
Spécification
En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
500 mA | |
Jusqu’à 80 % | |
Jusqu’à 32 | |
50°C | |
250 mL | |
9,4 in | |
24 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
2,8 in | |
500 V | |
500 mA |
Mini | |
Mini-unité d’électrophorèse horizontale sur agarose | |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration, plateau de coulage, joints mousse, niveau à bulle, 1,5 mm d’épaisseur, peigne 8 puits, peigne arrière | |
122°F | |
8,4 oz. | |
9,4 x 5,1 x 2,8 po (24 x 13 x 7 cm) | |
3,9 in | |
10 cm | |
2,7 in | |
7 cm | |
7 cm | |
15 w |