Learn More
Hoefer™ Mini-unité d’électrophorèse sous-marine HE 33
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
Marque:  Hoefer™ HE33-8-1.5
Code produit. 10754807
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Chambre pour tampon, couvercle avec câbles, plateau de migration pour gel transparent UV, plateau de coulage de gel, 4 joints mousse, niveau à bulle. Le système complet (03-500-130) comprend également un peigne 8 puits de 1,5 mm d’épaisseur et un peigne arrière.
Description
Description
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
  • La base moulée transparente fait office de dissipateur de chaleur—il suffit de remplir la base avec du liquide de refroidissement et de sceller
  • Le refroidissement de l’unité avant un cycle permet d’appliquer des tensions plus élevées sans générer de distorsions de bande ni endommager le gel ou l’unité
  • Aucun enregistrement requis pour le coulage
  • Verrouillage de sécurité électrique dans le couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
500 mA
Jusqu’à 80 %
Jusqu’à 32
50°C
250 mL
9,4 in
24 cm
5,1 in
13 cm
2,8 in
500 V
500 mA
Mini
Mini-unité d’électrophorèse horizontale sur agarose
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration, plateau de coulage, joints mousse, niveau à bulle, 1,5 mm d’épaisseur, peigne 8 puits, peigne arrière
122°F
8,4 oz.
9,4 x 5,1 x 2,8 po (24 x 13 x 7 cm)
3,9 in
10 cm
2,7 in
7 cm
7 cm
15 w