Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Marque:  Hoefer™ SE511-BKA
Code produit. 10783847
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Léger
  • Pratiquement incassable
  • Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
  • Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400
PTFE
2,5 cm
Dos de peigne réglable
0,98 in