Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Marque: Hoefer™ SE511-20-1,5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger
- Pratiquement incassable
- Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
- Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 | |
PTFE | |
0,05 in | |
6,2 μl/mm | |
0,98 in |
Peigne standard | |
20 | |
0,15 cm | |
0,41 cm | |
2,5 cm |