Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à piston et charnière
Meilleure visualisation des échantillons avec un couvercle semi-transparent. Le couvercle à piston et charnière Nickel Electro™ maximise la zone de bain-marie tout en utilisant sa forme pour dériver la condensation dans le bain.
112.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie |
---|
Includes: dimForUseWithEquipment
Requires: À utiliser avec les applications suivantes
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12768888
|
Nickel Electro™
GL1-14 |
Bains sans agitation de 14 L |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11419519
|
Nickel Electro™
GL1-4 |
Bains sans agitation de 2 L et 4 L |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Léger
- Semi-transparent
- Redirige la condensation dans le bain
Couvercle transparent, à charnière, profil haut, poignée
Spécification
Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie |