Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -86°C
Les congélateurs-armoires Thermo Scientific™ HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -86°C offrent une protection des échantillons sans compromis pour les applications entre -50° et -86°C.
Spécification
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Gamme de températures -50°C à -86°C
Modèle de porte Outer (1), Inner (5)
No. of Doors 1
Porte intérieure 5
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les congélateurs-armoires Thermo Scientific™ HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -86°C offrent une protection des échantillons sans compromis pour les applications entre -50° et -86°C. Conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien, ces congélateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur et d’un système de réfrigération de pointe.
Caractéristiques principales
  • Cinq portes de compartiments intérieurs qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après fermeture des portes
  • Système de gestion de l’alimentation électrique offrant une protection contre les surtensions et les sous-tensions
  • Système de secours CO2 ou LN2 en option, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
  • Enregistreur graphique intégré en option pour une surveillance continue
  • Deux ports d’accès de 25 mm
Construction robuste
  • Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
  • Surfaces intérieures en acier inoxydable disponibles en quatre tailles de 240, 320, 400 et 600 litres (13, 17, 23 et 28 pieds cube) pour s’adapter aux exigences spécifiques en termes de capacité et d’espace dans le laboratoire
  • Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
  • Étagères robustes en acier inoxydable pouvant supporter une charge complète
Simplicité d’utilisation
  • Poignée de porte ergonomique, verrouillable
  • Panneau de commande à microprocesseur à hauteur des yeux et facile à utiliser
  • Orifice de décompression qui facilite la réouverture de la porte après une fermeture récente
  • Filtre à air facile à enlever
Spécification
Spécification
Congélateur à ultra-basse température, vertical
Outer (1), Inner (5)
5
Mousse en polyuréthane
Acier thermolaqué
150 lb.
CE, cULus, FDA Class I, UL
Écran tactile LED
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Alarm, Recorder
7-day Ink or Inkless (Optional)
Non disponible
Non disponible
Compatible Smart-Vue
Buck/Boost
-50°C à -86°C
1
Acier laminé à froid
Acier galvanisé peint - Standard, acier inoxydable - En option
2
68 kg
Vertical
HERAfreeze
En option
Verrou et cadenas en standard
RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard, sonde PT100, en option
Utilisation standard
CO2 ou LN2 en option
Buck/Boost
R404A (1er étage), R508B (2e étage)