Learn More
Labconco™ Chambres avec étagères chauffées pour produits
Permet le séchage d’échantillons en vrac ou le séchage de flacons à sérum, de flacons ou de microplaques. Les chambres avec étagères chauffées pour produits Labconco sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pré-congélation
9120.00€ - 12560.00€
Spécification
Type | Étagère chauffée |
---|---|
Nbre d’étagères | 3 |
Plage de températures (métrique) | -20°C à +60°C |
Matériau | Acier (clayettes), acrylique (chambre) |
Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
Includes: 3 étagères et chambre transparente
Requires: Lyophilisateur FreeZone
Code produit | Marque | Comprend | Tension | Hauteur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Tension | Hauteur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15782857
|
Labconco™
780801030 |
3 étagères et chambre transparente | 230 V | 43,1 cm | Schuko |
9120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15702867
|
Labconco™
780801130 |
5 étagères et chambre transparente | 230 V | 62,4 cm | Schuko |
12560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les chambres de plus petite taille comprennent trois étagères de 10 po de diamètre et trois sondes de température ; les chambres de grande taille comprennent cinq étagères de 10 po de diamètre et cinq sondes de température
- Les étagères sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pré-congélation
- Chaque étagère est réglable en hauteur pour s’adapter à une grande variété de tailles d’échantillons
- La chambre se connecte au lyophilisateur FreeZone pour contrôler et enregistrer la température à partir de l’affichage Lyo-Works
- La température peut être réglée de −20°C à 60°C (−4°F à 140°F)
- Chaque chambre comprend un cylindre en acrylique transparent de 12 po de diamètre, une soupape d’évacuation du vide et une ouverture de 8 po de diamètre vers le collecteur au fond de la chambre
- Compatible avec les condenseurs de 10,12 po ou 14,0 po de diamètre
- À utiliser avec tous les nouveaux modèles de lyophilisateurs FreeZone
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Étagère chauffée | |
-20°C à +60°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
38,6 cm | |
38,6 cm | |
50/60 Hz | |
36,29 kg |
3 | |
Acier (clayettes), acrylique (chambre) | |
15.2 in | |
15,2 in | |
2A | |
80 lb |