Learn More
Cole-Parmer™ Chariot utilitaire à larges rebords
Utilisez ces chariots utilitaires durables pour une grande variété d’applications de stockage et de transport en laboratoire. Chariot utilitaire à larges rebords Cole-Parmer™ fabriqué à partir de PE haute densité résistant et offrant une excellente résistance chimique à la plupart des substances, y compris la majorité des acides et bases
Marque:  Cole-Parmer™ BC20303DMB
Product Code. 11775629
  • 826.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Très durable, fabriqué à partir d’une plateforme en acier émaillé et d’un berceau angulaire avec des étagères en PEHD robustes
  • Chariots à 2 et 3 étagères fabriqués avec Microban™, une protection antimicrobienne qui protège les étagères contre les bactéries, les moisissures et les levures
  • Les étagères lisses et nettoyables par essuyage disposent d’une lèvre profonde de 44,5 mm pour contenir les déversements
  • Les étagères centrales des modèles à 3 et 4 étagères s’ajustent par incréments de 25,4 mm
  • Avec roulettes pivotantes
  • La poignée s’étend 711 mm au-dessus de la plateforme
  • Capacité de 181 kg
Specifications
Specifications
Chariot
831,85 mm
1
1041,4 mm
181 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers